Learn More
Clorhidrato de loperamida, TRC
Código de producto. 18022720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18022720 1 g 1 g
18002220 50 mg 50 miligramos
18041220 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18022720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4694501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34552-83-5
Fórmula molecular C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 513.5
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loperamide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1997
Porcentaje de pureza >95%