Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (ovario de hámster chino) Medios de cultivo sin suero: ProCHO4
Código de producto. 11675140
Cambiar vista
Click to view available options
Con aditivos:
Ninguno
Sin aditivos:
Sin rojo fenol, No 0,1% Pluronic F-68, Sin glutamina, Sin hipoxantina, Sin timidina
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Con aditivos Sin aditivos Tamaño de la unidad
11675140 Ninguno Sin rojo fenol, No 0,1% Pluronic F-68, Sin glutamina, Sin hipoxantina, Sin timidina 1 litro
1 options
Código de producto. 11675140 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 04919Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    176.40€ / 1 litros
    Ahorro 49.60€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Para una expresión optimizada de proteínas en CHO células
  • ProCHO-4 está diseñado para la transición concurrente de adherentes CHO células en cultivos sin suero y en suspensión; admite tiempos de duplicación más rápidos
†Conservar como se detalla en la etiqueta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Formulario Líquido
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Sin rojo fenol, No 0,1% Pluronic F-68, Sin glutamina, Sin hipoxantina, Sin timidina
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C