Learn More
(+)-longifoleno, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423472 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Código de producto. Cantidad
11423472 5 mL
1 options
Código de producto. 11423472 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215526505
CAS 475-20-7
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.357
Clave InChI PDSNLYSELAIEBU-VSUHMYSYSA-N
Sinónimo +-longifolene
PubChem CID 17751022
SMILES CC1(CCCC2(C3C1C(C2=C)CC3)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Longifolene
Color Incolora
Densidad 0.928 g/mL at 25°C
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.36
Forma física Liquid