Descripción
- Limpie los derrames difíciles con nuestros paños de limpieza fuertes y absorbentes.
- Evite la contaminación cruzada utilizando paños de diferentes colores para diferentes trabajos.
- No es necesario cambiar su rutina de limpieza: estos paños se pueden usar con la mayoría de solventes, desinfectantes y detergentes.
- Evite el desperdicio con paños resistentes y duraderos que no se rompan fácilmente y puedan reutilizarse.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 15,16 in |
| Longitud (métrico) | 38.5 cm |
| Anchura (imperial) | 11,81 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Amarillo |
| Cantidad de embalaje | 320/Cs. |
| Tela | 1-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001 |