Learn More
Lomerizina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133933 500 mg 500 miligramos
30137753 250 mg 250 miligramos
30005598 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469430500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101477-54-7
Fórmula molecular C27 H30 F2 N2 O3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 541.46
Sinónimo Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:2) (ACI), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), KB 2796, Lomerizine dihydrochloride, Lomerizine hydrochloride, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine hydrochloride (1:2)
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]-4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)c(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomerizine, Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.1758