Learn More
LMO1 Antibody (4C7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18365478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18365478 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18365478 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004004M06
Mouse Monoclonal Antibody
LMO1 Monoclonal antibody specifically detects LMO1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LMO1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4C7
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002306
Alias de gen Cysteine-rich protein TTG-1, LIM domain only 1 (rhombotin 1), LMO-1, RBTN1MGC116692, RHOM1LIM domain only protein 1, rhombotin-1, TTG1T-cell translocation protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LMO1 (NP_002306, 15 a.a. ~ 156 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAACSKLIPAFEMVMRARDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQMDYEEGQLNGTFESQVQ
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4004
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ