Descripción
LLPH Polyclonal specifically detects LLPH in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LLPH |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | C12orf31, Chromosome 12 Open Reading Frame 31, CPERP-G, HLLP, Human LAPS18-Like Protein, LLP Homolog, Long-Term Synaptic Facilitation, LLP Homolog, Long-Term Synaptic Facilitation (Aplysia), Protein LAPS18-Like, Protein LLP Homolog |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-129 of human LLPH (NP_115714.1). |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |