missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LKB1/STK11 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30067160 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30067160 100 μg 100 microgramos
30067099 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30067160 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP330873100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LKB1/STK11 Polyclonal antibody specifically detects LKB1/STK11 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LKB1/STK11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 5-10 μg/mL, ELISA
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen EC 2.7.11.1, LKB1 serine/threonine kinase 11 (Peutz-Jeghers syndrome), PJS, PJS polarization-related protein LKB1, Renal carcinoma antigen NY-REN-19, serine/threonine kinase 11, serine/threonine-protein kinase 11, Serine/threonine-protein kinase LKB1, STK11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the human LKB1/STK11 protein.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia Signaling, mTOR Pathway, p53 Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6794
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.