Learn More
LJH685, MedChemExpress
Código de producto. 16490318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490318 5 mg 5 miligramos
16457858 10 mg 10 miligramos
16437676 100 mg 100 miligramos
16433807 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16490318
Marca: Medchem Express HY19712
MedChemExpress LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LJH685
CAS 1627710-50-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21F2N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (81.28 mM)
SMILES OC1=C(F)C=C(C2=C(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)C=CN=C2)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 381.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.42
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease