missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Liver Tissue Slides (Tumor)- Frozen

Código de producto. 18664711 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18664711 5 portaobjetos paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18664711 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP277638

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Especie Human
Especificidad de diana Liver
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.