Learn More
R&D Systems™ Liver Tissue Slides (Diabetes)- Frozen
Código de producto. 18233384 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18233384 5 paquete de 5
1 options
Código de producto. 18233384 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP259070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.76€
    845.25€ / paquete de 5
    Ahorro 101.51€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Frozen tissue slides are ideal for rapidly identifying cellular localization of RNA or protein.
  • Species Human
  • Type: Tissue
  • Tissues: Liver
  • Tissue Condition: Diabetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Liver Tissue Slides
Cantidad 5
Estado normativo RUO
Tipo de muestra Tissue
Condición del tejido Diabetes
Línea de productos Novus
Para uso exclusivo en investigación.