Learn More
Novus Biologicals™ Liver Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Código de producto. 18106678 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18106678 2 viales paquete de 2
1 options
Código de producto. 18106678 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP247088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    468.30€ / paquete de 2
    Ahorro 27.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human liver tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Liver Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tissue Liver
Cantidad 2 viales
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.