Learn More
Sulfato de dodecilo de litio, ultrapuro, MP Biomedicals
Código de producto. 17871391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17871391 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17871391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    264.60€ / 25 g
    Ahorro 13.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
2044-56-6 (sulfato de sal de litio LDS Lauryl) pureza: >>>99 % exhibe una mayor solubilidad que SDS a temperaturas más bajas, manteniendo una capacidad de humedad y de disuasión similar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C12H25LiO4S
Número MDL MFCD00007467
Clave InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de litio (1+)
Peso molecular (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Grado Ultrapuro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium dodecyl sulphate