Learn More
Sulfato de dodecilo de litio, ultrapuro, 5 g, MP Biomedicals
Código de producto. 17861391 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17861391 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17861391 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.60€
    88.20€ / 5 g
    Ahorro 4.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
2044-56-6 (sulfato de sal de litio LDS Lauryl) pureza: >>>99 % exhibe una mayor solubilidad que SDS a temperaturas más bajas, manteniendo una capacidad de humedad y de disuasión similar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12H25LiO4S
Número MDL MFCD00007467
Clave InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de litio (1+)
Peso molecular (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Grado Ultrapuro