Learn More
Lithium Dodecyl Sulfate (Powder or Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Código de producto. 10522975 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522975 25 g Glass Bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10522975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lithium Dodecyl Sulfate (LDS) is a detergent used for dissociating proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2044-56-6
Fórmula molecular C12H25LiO4S
Peso molecular (g/mol) 272.33
Número MDL MFCD00007467
Clave InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2735071
Nombre IUPAC dodecilsulfato de litio (1+)
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia 0.01 max. (3% solution) at 405nm, 0.05 max. (3% solution) at 280nm, 0.100 AU max. at 260nm, 0.3 max. (3% solution) at 230nm
Nombre del producto químico o material Lithium Dodecyl Sulfate
Color White
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Identificación Pass Test
Envase Glass Bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Li
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.18
Porcentaje de pureza ≥99% (≥98% C12-OH)
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium dodecyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.