Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecilsulfato de litio, +99%
Código de producto. 10751325 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751325 100 g Frasco de vidrio 100 g
10186890 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751325 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2044-56-6
Fórmula molecular C12H25LiO4S
Peso molecular (g/mol) 272.33
Número MDL MFCD00007467
Clave InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Dodecyl lithium sulfate, Lithium lauryl sulfate
PubChem CID 2735071
Nombre IUPAC dodecilsulfato de litio (1+)
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia (5% aq. soln.) (1 cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material Lithium dodecyl sulfate
Color Blanco
Forma física Escamas cristalinas brillantes o polvo
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Li
Beilstein 01, IV, 1847
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.33
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium dodecyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.