Learn More
Solución de llenado de electrodos, cloruro de litio en ácido acético glacial, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11573172 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11573172 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11573172 Proveedor Reagecon N.º de proveedor EFSLIGA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.55€
    34.14€ / paquete de 1
    Ahorro 2.41€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Se utiliza para la medición o valoración del pH en medios no acuosos o disolventes orgánicos. La solución de llenado de electrodos, cloruro de litio en ácido acético glacial, Reagecon™ es una solución de 1 M de LiCl en CH3COOH para llenar la cámara interna y externa de electrodos de pH recargables.
El cloruro de litio es una sal iónica que forma una solución electrolítica no acuosa. Mientras que la solución de cloruro de potasio es una solución de llenado de electrodos más típica, el uso de cloruro de litio en el ácido acético glacial está indicado cuando el electrodo debe usarse en medios no acuosos y disolventes orgánicos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
CAS 7447-41-8, 64-19-7
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH cuando se utilizan medios no acuosos
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Tipo de solución Relleno de electrodos
Formulación 1M cloruro de litio (LiCl) disuelto en 100 ml de ácido acético glacial
Fórmula molecular LiCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 42,39g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ELECTRODE FILLING SOLUTION 1.0M LITHIUM CHLORIDE IN GLACIAL ACETIC ACID
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, lithiumchloride