missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LITAF Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30622141 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30622141 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30622141 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF4695JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

LITAF Polyclonal antibody specifically detects LITAF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LITAF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMT1C, FLJ38636, lipopolysaccharide-induced TNF factor, lipopolysaccharide-induced TNF-alpha factor, lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-alpha factor, LPS-induced TNF-alpha factor, MGC116698, MGC116700, MGC125275, MGC125276, p53-induced gene 7 protein, PIG7MGC116701, SIMPLEMGC125274, Small integral membrane protein of lysosome/late endosome, TP53I7, tumor protein p53 inducible protein 7
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LITAF, Met1-Ala111, Accession # Q99732
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.