missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIR-8/CD85c/LILRB5 Antibody (1058033) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30740442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30740442 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30740442 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB30651MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LIR-8/CD85c/LILRB5 Monoclonal antibody specifically detects LIR-8/CD85c/LILRB5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIR-8/CD85c/LILRB5
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1058033
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8CD85C, LIR-8leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LILRB5/CD85c/LIR-8, Arg18-His456, Accession # O75023
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10990
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.