Learn More
LIR-8/CD85c/LILRB5 Antibody (1058033) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732275 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732275 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732275 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB30651W
Mouse Monoclonal Antibody
LIR-8/CD85c/LILRB5 Monoclonal antibody specifically detects LIR-8/CD85c/LILRB5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LIR-8/CD85c/LILRB5
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1058033
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8CD85C, LIR-8leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human LILRB5/CD85c/LIR-8, Arg18-His456, Accession # O75023
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10990
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b