missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Liprin alpha 1 Polyclonal specifically detects Liprin alpha 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Liprin alpha 1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q13136 |
| Alias de gen | FLJ42630, FLJ43474, LAR-interacting protein 1, LIP.1, LIP-1, LIP1FLJ41337, LIPRIN, liprin-alpha-1, Liprin-alpha1, MGC26800, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting proteinalpha-1, protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interactingprotein (liprin), alpha 1, PTPRF-interacting protein alpha-1 |
| Símbolos de los genes | PPFIA1 |
| Especie del huésped | Chicken |
| Inmunógeno | The immunogen for this antibody was a sequence from 310a.a. to 360a.a. from Liprin-alpha-1(a 1202a.a. long protein) |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?