Learn More
Lipoprotein Lipase/LPL Antibody (2C5), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18508301 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18508301 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1515650.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Lipoprotein Lipase/LPL Monoclonal specifically detects Lipoprotein Lipase/LPL in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lipoprotein Lipase/LPL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2C5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000
Alias de gen EC 3.1.1, HDLCQ11, LIPDEC 3.1.1.34, lipoprotein lipase
Símbolos de los genes LPL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of LPL expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 53.1 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4023
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only