missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipoprotein Lipase/LPL Antibody (2C5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18508301 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18508301 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18508301 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1515650.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lipoprotein Lipase/LPL Monoclonal specifically detects Lipoprotein Lipase/LPL in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lipoprotein Lipase/LPL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2C5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000
Alias de gen EC 3.1.1, HDLCQ11, LIPDEC 3.1.1.34, lipoprotein lipase
Símbolos de los genes LPL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of LPL expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 53.1 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4023
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.