Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
Código de producto. 15361844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.30 ml
0.75 ml
1.50 ml
15 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15361844 1,5 ml 1.50 ml
15321734 0,1 ml 0.10 ml
15397974 0,3 ml 0.30 ml
15364584 0,75 ml 0.75 ml
15374584 15 ml 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15361844 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LMRNA015
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reactivo para transfección Lipofectamine™ MessengerMAX™
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
El reactivo de transfección de ARNm Lipofectamine™ MessengerMAX proporciona una increíble eficacia de transfección en neuronas y un amplio espectro de células primarias, lo que permite mejorar los resultados de aplicación y realizar investigaciones más relevantes desde el punto de vista biológico. Esto se debe a que nuestra novedosa tecnología de nanopartículas lipídicas está optimizada para ofrecer la mayor cantidad posible de ARNm sin el paso de entrada nuclear que se requiere con el ADN.
Transfecta con éxito más modelos de células predictivas con un reactivo que proporciona:
  • Increíble eficiencia de transfección en neuronas y tipos de células primarias
  • Expresión de proteínas más rápida sin riesgo de integración genómica
  • Hasta una concentración 10 veces más alta con ARNm CRISPR
    Se logra una gran eficacia de transfección en aplicaciones de edición genómica novedosas
    El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ ayuda a aumentar la probabilidad de una correcta concentración y recombinación con ARNm con nucleasa CRISPR GeneArt™ a través de una transfección altamente eficiente, maximizando en última instancia la eficiencia de las modificaciones genéticas y simplificando los procesos posteriores.
    Transfecta eficazmente células difíciles de transfeccionar
    El reactivo Lipofectamine™ MessengerMAX™ está diseñado para transfeccionar una mayor cantidad de ARNm en neuronas y un amplio espectro de células primarias difíciles de transfeccionar. Esto elimina la necesidad de electroporación o virus, y proporciona una mejora > de 2 veces en la eficacia de la transfección en comparación con otros reactivos a base de lípidos.
    Ventajas del aprovechamiento de la transfección del ARNm
    La transfección del ARNm no requiere captación nuclear, lo que resulta en una expresión de proteína más rápida que la transfección del ADN, ya que la traslación del ARNm ocurre en el citoplasma. Además, el ARNm no tiene riesgo de integración genómica y la eficiencia de la transfección es independiente del ciclo celular.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C).
    Tipo de célula Líneas de células establecidas, células neuronales, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
    Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
    Tipo de muestra ARNm
    Transfection Technique Transfección basada en lípidos
    Para utilizar con (aplicación) Transfección
    Línea de productos Lipofectamine
    Tipo de producto Reactivos para transfección
    Cantidad 1,5 ml
    Compatible con suero Sí
    Condiciones de envío Temperatura ambiente