Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ 3000
Código de producto. 15212475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
0,75 mL
1,5 mL
15 mL
5 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.75 ml
1.50 ml
15 ml
7.50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15212475 1,5 mL 1.50 ml
15282465 0,1 mL 0.10 ml
15292465 0,75 mL 0.75 ml
15222475 5 x 1,5 mL 7.50 ml
15232475 15 mL 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15212475 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L3000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    1257.65€ / 1.5 ml
    Ahorro 52.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El reactivo de transfección Lipofectamine™ 3000 aprovecha nuestra más avanzada tecnología de nanopartículas de lípidos para ofrecer un excelente rendimiento de transfección con mejores resultados de aplicación y resultados reproducibles.
Este reactivo proporciona una eficacia de transfección superior y una viabilidad celular mejorada para la gama más amplia de células difíciles de transfectar y comunes (por ejemplo, HEK293 o HeLa).
Transfecta con éxito la más amplia variedad de tipos de células biológicamente relevantes con un reactivo que ofrece:
  • Rendimiento superior — nuestro reactivo más eficaz para células difíciles de transfectar
  • Viabilidad celular mejorada — respetuoso con las células, con baja toxicidad
  • Versátil — un reactivo para ADN, ARN y cotransfección
Transfección eficaz de células difíciles de transfectar
El reactivo Lipofectamine 3000 se ha diseñado para transfectar de forma eficaz células difíciles de transfectar, de manera que ofrece un mejor rendimiento de transfección en la más amplia variedad de tipos de células. Los tipos de células transfectadas con éxito incluyen:
Fibroblasto (3T3, COS-7)
mioblasto (C2C12, L6 CRL-1458)
Hepatocito (HepG2, HuH7)
Célula eritroleucémica (K562)
Carcinoma de mama (MCF7, Hs578T)
Carcinoma de próstata (LNCap)
Carcinoma de pulmón (A549, NCI-H460)
Osteosarcoma (U-2 OS, Saos-2)
Carcinoma de colon (Caco2, SW480)
Carcinoma pancreático (PANC-1)
Melanoma cutáneo (SK-MEL-28)
Transfección eficaz y rentable de células normales
Para tipos de células normales, el reactivo Lipofectamine 3000 es más rentable que otros reactivos debido a su alta concentración y baja cantidad de uso. El tamaño de 1,5 ml proporciona hasta 1500 reacciones de transfección (en placas de 24 pocillos).
Se logra una mayor eficacia de la transfección a la vez que se mantiene una baja toxicidad
El reactivo Lipofectamine 3000 mantiene una alta eficacia de transfección dentro de un sólido intervalo dinámico de dosis de lípidos para una optimización rápida y sencilla. Se recomienda emplear una dosis de lípidos de baja toxicidad (0,75 µl para placas de 24 pocillos) para aplicaciones que requieran una mínima alteración de las células.
Se logra una gran eficacia de transfección en aplicaciones de edición genómica novedosas
El reactivo Lipofectamine 3000 es adecuado para aplicaciones de edición de genomas novedosas. Aumenta la probabilidad de éxito de la disociación y recombinación con TALEN o CRISPR gracias a una transfección altamente eficaz, lo que produce la maximización de la eficacia de las modificaciones genéticas y la simplificación de los procesos posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Contiene un vial de reactivo de Lipofectamine™ 3000 (1,5 ml) y un vial de reactivo potenciador P3000TM (1,5 ml) para 1000-1500 reacciones en placas de 24 pocillos o 200-250 reacciones en placas de 6 pocillos. Almacenar de 2–8 °C. No la congele.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético, plásmidos de ARNi (shRNA, miR)
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Línea de productos Lipofectamine
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1,5 mL
Compatible con suero Sí