missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipase A Antibody (9G7F12) [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30489326 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30489326 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30489326 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327914AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lipase A Monoclonal antibody specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lipase A
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 9G7F12
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3988
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.