Learn More
Linperlisib, MedChemExpress
Código de producto. 16493688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493688 10 mg 10 miligramos
16486427 5 mg 5 miligramos
16404776 100 mg 100 miligramos
16400087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102031
MedChemExpress Linperlisib (YY-20394) is a potent, orally bioavailable and selective inhibitor of PI3Kδ extracted from patent WO 2015055071 A1, compound 10; has an IC50 of 6.4 nM.
Linperlisib (YY-20394) is a potent, orally bioavailable and selective inhibitor of PI3Kδ extracted from patent WO 2015055071 A1, compound 10
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linperlisib
CAS 1702816-75-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37FN6O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo YY-20394
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (169.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC(C2=C3C=C(F)C=C(CN4CCC(C(C)(O)C)CC4)C3=NC(N5CCOCC5)=N2)=CN=C1OC)=O
Peso molecular (g/mol) 588.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.69
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease