Learn More
Linifanib, MedChemExpress
Código de producto. 16481316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481316 200 mg 200 miligramos
16478098 10 mg 10 miligramos
16457866 100 mg 100 miligramos
16454017 50 mg 50 miligramos
16401926 500 mg 500 miligramos
16400568 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16481316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50751
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Linifanib (ABT-869) is a potent and orally active multi-target inhibitor of VEGFR and PDGFR family with IC50s of 4, 3, 66, and 4 nM for KDR, FLT1, PDGFRβ, and FLT3, respectively. Linifanib shows prominent antitumor activity. Linifanib has much less activity against unrelated RTKs, soluble tyrosine kinases, or serine/threonine kinases. Linifanib is a specific miR-10b inhibitor that blocks miR-10b biogenesis.
Linifanib (ABT-869) is a potent and orally active multi-target inhibitor of VEGFR and PDGFR family with IC50s of 4, 3, 66, and 4 nM for KDR, FLT1, PDGFRβ, and FLT3, respectively. Linifanib shows prominent antitumor activity. Linifanib has much less activity against unrelated RTKs, soluble tyrosine kinases, or serine/threonine kinases. Linifanib is a specific miR-10b inhibitor that blocks miR-10b biogenesis.
Spécification
Nombre del producto químico o material Linifanib
CAS 796967-16-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18FN5O
Cantidad 200 mg
Sinónimo ABT-869 AL-39324
Información de solubilidad DMSO : 13.16 mg/mL (35.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=C3C(N)=NNC3=CC=C2)C=C1)NC4=C(C=CC(C)=C4)F
Peso molecular (g/mol) 375.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.4
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.