Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con códigos de barra lineales
Descripción
Simplifique el inventario de muestras. Los tubos con códigos de barras lineales Thermo Scientific™ presentan tubos criogénicos Thermo Scientific™ Nunc™ y Thermo Scientific™ Nalgene™ con códigos de barras impresos directamente que son más resistentes que las etiquetas. Elija entre las opciones no personalizadas disponibles que se muestran a continuación o las personalizadas con una amplia gama de elección de tipos de código, longitud y formato.
Características:
- Código de barras negro impreso directamente sobre fondo blanco para un alto contraste y fácil lectura incluso en condiciones de alta congelación
- Código legible por humanos ubicado bajo el código de barras para una sencilla identificación visual sin lector de códigos de barras
- Códigos de barras resistentes a IPA, DMSO, lejía al 5 %, ácido acético al 10 % y NaOH al 10 %
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Opciones de roscas internas y externas disponibles
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial CryoTube Nunc con código de barras (intercalado de inyección de tinta 2 de 5) |
| Capacidad (métrico) | 1,8 mL |
| Forma del fondo | ronda |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Interno |
| Longitud (métrico) | 48mm |
| Cantidad | 50/Pk., 1800/Cs. |
| Sin ARNasa | Sí |
| Código de barras | Código de barras lineal |
| Línea de productos | Nunc |
| Mostrar más |