Learn More
LIN-41/TRIM71 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™
Código de producto. 30736953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30736953 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30736953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5104Y
Sheep Polyclonal Antibody
LIN-41/TRIM71 Polyclonal antibody specifically detects LIN-41/TRIM71 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LIN-41/TRIM71
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen LIN41, LIN-41, tripartite motif containing 71, tripartite motif-containing protein 71
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LIN-41, Val386-Phe868, Accession # Q2Q1W2
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131405
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG