missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIN-28B Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30740245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30740245 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30740245 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7726MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

LIN-28B Polyclonal antibody specifically detects LIN-28B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIN-28B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CSDD2protein lin-28 homolog B, FLJ16517, lin-28 homolog B (C. elegans), Lin-28.2, lin-28B
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LIN-28B, Val83-Thr250, Accession # Q6ZN17
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389421
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.