Learn More
LIN-28B Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733476 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30733476 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30733476 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7726M
Sheep Polyclonal Antibody
LIN-28B Polyclonal antibody specifically detects LIN-28B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LIN-28B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CSDD2protein lin-28 homolog B, FLJ16517, lin-28 homolog B (C. elegans), Lin-28.2, lin-28B
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LIN-28B, Val83-Thr250, Accession # Q6ZN17
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389421
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG