missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIN-28A Antibody (14E6-4E6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18151062 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18151062 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18151062 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222481

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LIN-28A Monoclonal specifically detects LIN-28A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIN-28A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 14E6-4E6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 5 ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:200, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1-3 ul
Alias de gen CSDD1lin-28A, FLJ12457, LIN-28, lin-28 homolog (C. elegans), lin-28 homolog A (C. elegans), Lin-28A, LIN28RNA-binding protein LIN-28, ZCCHC1protein lin-28 homolog A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, zinc finger, CCHC domain containing 1
Símbolos de los genes LIN28A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length human recombinant protein expressed in bacteria
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Embryonic Stem Cell Markers, Epigenetics, microRNA, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79727
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.