missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIMPII/SR-B2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18735213 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18735213 0.1 mL 0.10 ml
18748733 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18735213 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB400129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 17 publications

LIMPII/SR-B2 Polyclonal specifically detects LIMPII/SR-B2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIMPII/SR-B2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Simple Western, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:250, Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin reported in scientific literature (PMID 23863627)
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AMRF, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 2(lysosomal integral membrane protein II), CD36L2LIMP II, HLGP85, LGP85, LIMP-2,85 kDa lysosomal sialoglycoprotein scavenger receptor class B, member 2, LIMPIICD36 antigen-like 2, lysosome membrane protein 2, Lysosome membrane protein II, Scavenger receptor class B member 2,85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein, scavenger receptor class B, member 2, SR-BII
Símbolos de los genes SCARB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A C-terminal synthetic peptide made to the mouse LIMPII/lgp85 protein sequence. [UniProt# O35114]
Peso molecular del antígeno 85 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Lysosome Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 950
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.