Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 550 Antibody Labeling Kit
Código de producto. 18014546 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18014546 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18014546 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor 3230005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • Lightning-Link™ Rapid mix
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Tipo de producto Antibody Labeling Kit
Contenido y almacenamiento -20°C