Learn More
R&D Systems™ Lightning-Link (R) HRP Antibody Labeling Kit
Código de producto. 18778433 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
3 reacciones de 100 μg
3 reacciones de 10 μg
5 reacciones de 1 mg
5 mg
Reacción de 1 x 100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 set
100 microgramos
300 microgramos
5 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18778433 1 mg 1 miligramo
18301358 3 reacciones de 100 μg 300 microgramos
18751424 5 reacciones de 1 mg 1 set
18007693 5 mg 5 miligramos
18726903 Reacción de 1 x 100 μg 100 microgramos
18715773 3 reacciones de 10 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 18778433 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7010002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1038.38€
    895.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 142.73€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, In vivo assay
Horseradish peroxidase is a 44kDa glycoprotein with 6 lysine residues which can be conjugated to labeled biomolecules using Lightning-Link. The enzyme label can be visualized by chromogenic reactions; for example diaminobenzidine (DAB) in the presence of hydrogen peroxide (H202) is converted in to a water insoluble brown pigment. Other substrates which can be used to measure horseradish peroxidase activity include ABTS, TMB and TMBUS.
Información de órdenes
Cantidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto HRP Antibody Labeling Kit
Contenido y almacenamiento Glass vial(s) of Lightning-Link™ mix (1, 3 or 5 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher reagent. Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Conjugado HRP
Línea de productos Novus