Descripción
Las columnas de flujo por gravedad preempaquetadas proporcionan comodidad, ahorran tiempo y aumentan la fiabilidad de los resultados.
- La purificación de anticuerpos en 30 minutos le permite obtener y almacenar rápidamente su proteína objetivo para evitar los peligros inherentes de la inestabilidad y degradación de proteínas asociadas con ciclos de purificación lentos y largos.
- Alta pureza y recuperación con > 95 % de pureza en un solo paso y recuperación normalmente de 70 % a 80 %
- Alta capacidad de unión, como proteína A/proteína G GraviTrap aproximadamente 35 mg de IgG humana/columna
- Los anticuerpos simplemente se capturan con alta especificidad en la proteína A y ligandos de proteína G en columnas de flujo por gravedad
- El rendimiento varía de 20 a 50 mg de anticuerpos purificados dependiendo de el ligando que usted usa
- Las columnas son reutilizables hasta cinco veces
- Tamaño de paquete completo: 10 columnas
- Aplicación: Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales
- Incluye: 1 paquete de columnas de 10 × de 1 ml
- Capacidad de fijación: Aproximadamente 35 mg de IgG humana por columna
- Volumen del lecho: 1 ml
- Material (hardware de columna): Cilindro de polipropileno, fritas de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Descripción | rProteína A Protein G GraviTrap contiene diez columnas con 1 ml de 50 % de rProteína A Sepharose Fast Flow y 50 % de proteína G Sepharose 4 Fast Flow |
| Contenido del kit | 10 columnas preenvasadas listas para su uso con 1 ml de una mezcla de un 50 % de rProteína A Sepharose Fast Flow y un 50 % de proteína G Sepharose 4 Fast Flow, cilindro de polipropileno y fritas de polietileno |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Flujo por gravedad |
| Tipo | Columna de flujo por gravedad |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- rProtein A/Protein G GraviTrap
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.