Learn More
Cytiva Proteína recombinante A GraviTrap™ para ciencias de la vida
Código de producto. 11618903 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11618903 10/Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11618903
Marca: Cytiva 28985254
Incluye diez columnas listas para usar preempaquetadas con 1 ml de rProtein A Sepharose Fast Flow
Las columnas de flujo por gravedad preempaquetadas proporcionan comodidad, ahorran tiempo y aumentan la fiabilidad de los resultados.
  • La purificación de anticuerpos en 30 minutos le permite obtener y almacenar rápidamente su proteína objetivo para evitar los peligros inherentes de la inestabilidad y degradación de proteínas asociadas con ciclos de purificación lentos y largos.
  • Alta pureza y recuperación con > 95 % de pureza en un solo paso y recuperación normalmente de 70 a 80 %
  • Alta capacidad de unión como rProtein A GraviTrap aproximadamente 50 mg de IgG humana/columna
  • Tamaño de paquete completo: 10 columnas
  • Aplicación: Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales
  • Incluye: 1 paquete de columnas de 10 × de 1 ml
  • Capacidad de fijación: Aproximadamente 50 mg de IgG humana por columna
  • Volumen del lecho: 1 ml
  • Material (hardware de columna): Cilindro de polipropileno, fritas de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Capacidad (métrico) 1 ml
Descripción rProteína A GraviTrap incluye diez columnas listas para usar preempaquetadas con 1 ml de rProteína A Sepharose Fast Flow.
Contenido del kit 10 columnas preenvasadas listas para su uso con 1 ml de flujo rápido de Sepharose con proteína recombinante A, cuerpo de polipropileno y fritas de polietileno
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Flujo por gravedad
Tipo rProteína A GraviTrap
compliance-icons
Nombre del producto
  • rProtein A GraviTrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol