Descripción
Las columnas de flujo por gravedad preempaquetadas proporcionan comodidad, ahorran tiempo y aumentan la fiabilidad de los resultados.
- La purificación de anticuerpos en 30 minutos le permite obtener rápidamente y almacene su proteína objetivo para evitar el peligros inherentes de la inestabilidad y degradación de las proteínas asociadas con la lentitud y largos ciclos de purificación.
- Alta pureza y recuperación con > 95 % de pureza en un solo paso y recuperación normalmente 70 % a 80 %
- Alta capacidad de unión, como proteína G GraviTrap aproximadamente de 20 mg de IgG humana/columna
- Tamaño de paquete completo: 10 columnas
- Aplicación: Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales
- Incluye: 1 paquete de columnas de 10 × de 1 ml
- Capacidad de fijación: Aproximadamente 20 mg de IgG humana por columna
- Volumen del lecho: 1 ml
- Material (hardware de columna): Cilindro de polipropileno, fritas de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 1 ml |
| Descripción | La proteína G GraviTrap incluye diez columnas con 1 ml de resina para la purificación general de anticuerpos policlonales y monoclonales de la mayoría de las especies. |
| Contenido del kit | 10 columnas preenvasadas listas para su uso con 1 ml de proteína G Sepharose 4 Fast Flow, cilindro de polipropileno y fritas de polietileno |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación manual rápida y eficaz de anticuerpos monoclonales y policlonales |
| Tipo | Columna de flujo por gravedad |
| Capacidad (métrico) | 1 μL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- protein G gravitrap
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol