Learn More
Lidanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16463588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463588 10 mg 10 miligramos
16420919 1 mg 1 miligramo
16416317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101815
MedChemExpress Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.
Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidanserin
CAS 73725-85-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31FN2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo ZK-33839
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OCCCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)=C2)C1
Peso molecular (g/mol) 454.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.53
Porcentaje de pureza 97.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation