Learn More
Licogliflozin, MedChemExpress
Código de producto. 16446997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446997 5 mg 5 miligramos
16440607 50 mg 50 miligramos
16435206 100 mg 100 miligramos
16424278 10 mg 10 miligramos
16403026 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16446997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109092
MedChemExpress Licogliflozin is a sodium glucose cotransporter (SGLT1 and SGLT2) inhibitor.
Licogliflozin is a sodium glucose cotransporter (SGLT1 and SGLT2) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Licogliflozin
CAS 1291094-73-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo LIK066
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=C(CC)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 416.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.46
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation