Learn More
LHX2 Antibody (CL6137) [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30529236 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30529236 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30529236 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344215C
Mouse Monoclonal Antibody
LHX2 Monoclonal antibody specifically detects LHX2 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LHX2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL6137
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hLhx2, Homeobox protein LH-2, LH-2, LH2MGC138390, LIM homeobox 2, LIM homeobox protein 2, LIM HOX gene 2, LIM/homeobox protein Lhx2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P50458, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9355
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1