missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LHR Antibody (LHCGR/1415), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498593 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498593 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498593 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254494R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LHR Monoclonal antibody specifically detects LHR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LHR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon LHCGR/1415
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ41504, HHG, hypergonadotropic hypogonadism, LCGRLH/CGR, LH/CG-R, LHRHR, LHRLGR2ULG5, LSH-R, Luteinizing hormone receptor, luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor, lutropin/choriogonadotropin receptor, lutropin-choriogonadotropic hormone receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 70-410) of human LHR protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P22888)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3973
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.