Descripción
Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Lgr5/GPR49 |
| Aplicaciones | Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 803420 |
| Conjugado | DyLight 650 |
| Dilución | Flow Cytometry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant mouse Lgr5/GPR49, Lys375-Pro547, Accession # Q9Z1P4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?