Learn More
R&D Systems™ Lgr4/GPR48 Overexpression Lysate
Código de producto. 18097039 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18097039 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18097039 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP206791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.36€
    793.80€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 130.56€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Lgr4/GPR48 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_696. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Cantidad 0.1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens GPR48, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Protein State Native
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Para uso exclusivo en investigación