missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr4/GPR48 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18509207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18509207 0.05 mL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18509207 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS3561

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lgr4/GPR48 Polyclonal antibody specifically detects Lgr4/GPR48 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Primate, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgr4/GPR48
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 4 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen GPR48G protein-coupled receptor 48, G-protein coupled receptor 48, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human Lgr4/GPR48.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55366
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Primate
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.