Learn More
Letrozol, TRC
Código de producto. 30134964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134964 25 mg 25 miligramos
30133252 50 mg 50 miligramos
30011722 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL33010025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112809-51-5
Fórmula molecular C17 H11 N5
Peso molecular (g/mol) 285.3
Sinónimo Letrozole, Benzonitrile, 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile, 4-[1-(4-Cyanophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, CGS 20267, Femara, Lerozole, Letocor, Letoripe, Letrazole, Letrof L Lil, Letroz
Nombre IUPAC 4-[(4-cianofenilo)-(1,2,4-triazol-1-il)metil]benzonitrilo
SMILES N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cncn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Letrozole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1014
Porcentaje de pureza >95%