Learn More
Letrazuril, MedChemExpress
Código de producto. 16486797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486797 5 mg 5 miligramos
16465066 100 mg 100 miligramos
16454098 10 mg 10 miligramos
16430457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106859
MedChemExpress Letrazuril is an anti-HIV agent.
Letrazuril is an anti-HIV agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Letrazuril
CAS 103337-74-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H9Cl2FN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 165 mg/mL (421.80 mM)
SMILES O=C(N1)N(N=CC1=O)C2=CC(Cl)=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)C#N)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 391.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus