Descripción
LETMD1 Polyclonal specifically detects LETMD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LETMD1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | 1110019O13Rik, cervical cancer 1 protooncogene, Cervical cancer 1 proto-oncogene protein p40, Cervical cancer proto-oncogene 2 protein, DKFZp586A011, HCCR1, HCCR-1, HCCR-2, HCRR-2, LETM1 domain containing 1, LETM1 domain-containing protein 1, regulator of TP53 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LETMD1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |