Learn More
Letermovir, MedChemExpress
Código de producto. 16422497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422497 50 mg 50 miligramos
16416686 100 mg 100 miligramos
16416388 10 mg 10 miligramos
16408977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16422497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15233
MedChemExpress Letermovir (AIC246) is a potent inhibitor of CMV, which targets the viral terminase complex and remains active against virus resistant to DNA polymerase inhibitors.
Letermovir (AIC246) is a potent inhibitor of CMV, which targets the viral terminase complex and remains active against virus resistant to DNA polymerase inhibitors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Letermovir
CAS 917389-32-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28F4N4O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo AIC246
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (174.66 mM)
SMILES FC1=C(N=C(N2CCN(C3=CC=CC(OC)=C3)CC2)N(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4OC)[C@H]5CC(O)=O)C5=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 572.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.55
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus